Läs mer
1,4-dimetoxinaftalen, 96 %
Produktkod. 11428046
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428046 25 g 25g
11408046 1 g 1g
11418046 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428046 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14095.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 10075-62-4 | C12H12O2 | 188,226 g/mol
1,4-dimetoxinaftalen kan användas som referensmolekyl under syntes, separation och analys av derivatiserade naftalener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1,4-dimetoxinaftalen kan användas som referensmolekyl under syntes, separation
och analys av derivatiserade naftalener.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10075-62-4
Molekylformel C12H12O2
Molekylvikt (g/mol) 188.226
MDL-nummer MFCD00052378
InChI-nyckel FWWRTYBQQDXLDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82337
IUPAC-namn 1,4-dimetoxinaftalen
LEDER COC1=CC=C(C2=CC=CC=C21)OC
Specifica
Kemiskt namn eller material 1,4-Dimethoxynaphthalene
Smältpunkt 84 °C till 85 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2048082
Synonym naphthalene, 1,4-dimethoxy, 1,4-dimethoxy-naphthalene, maybridge1_003006, naphthalene,4-dimethoxy, acmc-1c6fs, 1,4-dimethoxy naphthalene, naphthalene,1,4-dimethoxy, 1,4-dimethoxynaphthalene, 1,4-dimethoxynaphthalene, for fluorescence, fluorescent marker hplc
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 188.23
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.