Läs mer
1,4-dimetyl-1,2,3,4-tetrahydrokinoxalin-6-karbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10757095
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10757095 1 g 1g
11330607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10757095 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC37116DA
Kemiska identifierare
CAS 857283-87-5
Molekylformel C11H13N3
Molekylvikt (g/mol) 187.246
MDL-nummer MFCD09702356
InChI-nyckel NBANRNWRIHAGBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carbonitrile
PubChem CID 24229481
IUPAC-namn 1,4-dimetyl-2,3-dihydrokinoxalin-6-karbonitril
LEDER CN1CCN(C2=C1C=CC(=C2)C#N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carbonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 187.24
Procent renhet 97%