Läs mer
1,4-Dimethyl-2-iodobenzene 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10668814 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5g; Glass bottle
Produktkod.
10668814 5g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10668814 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 393250050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Dimethyl-2-iodobenzene
CAS 1122-42-5
CAS Min % 97.5
Färg Yellow
CAS Max % 100.0
Densitet 1.6170g/mL, 1.617
Kvantitet 5 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Fysisk form Liquid
Brytningsindex 1.5960 to 1.5980
Analysprocentintervall 98%
Molekylformel C8H9I
Linjär formel IC6H3(CH3)2
MDL-nummer MFCD00013708
Synonym 2-iodo-p-xylene, 1,4-dimethyl-2-iodobenzene, p-xylene, 2-iodo, 1-iodo-2,5-dimethylbenzene, benzene, 2-iodo-1,4-dimethyl, 2-iodo-4-xylene, 2,5-dimethyliodobenzene, 2-iodo-1,4-dimethyl-benzene, 2,5-dimethyl-1-iodobenzene, pubchem3875
Kokpunkt 229.0°C to 260.0°C
InChI-nyckel WYZVNUSNUCABRF-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C)I
IUPAC-namn 2-iodo-1,4-dimethylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 232.064
PubChem CID 70731
Formel vikt 232.06
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Dimethyl-2-iodobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.