Läs mer
(1,4-dimetyl-2-piperazinyl)metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10713443
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10713443 1 g 1g
10173574 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10713443 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM07851DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 14675-44-6
Molekylformel C7H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 144.22
MDL-nummer MFCD00174342
InChI-nyckel ZEHZRJZZIYNPKU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,4-dimethyl-2-piperazinyl methanol, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methanol, 2-piperazinemethanol,1,4-dimethyl, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methan-1-ol, 2-piperazinemethanol, 1,4-dimethyl, 1,4-dimethyl-2-hydroxymethylpiperazine, 1,4-dimethyl-piperain-2-yl-methanol, 1,4-dimethyl-2-hydroxymethyl piperazine, 1,4-dimethyl-piperazin-2-yl-methanol
PubChem CID 2779170
IUPAC-namn (1,4-dimetylpiperazin-2-yl)metanol
LEDER CN1CCN(C)C(CO)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1, 4-Dimethyl-2-piperazinyl)methanol
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 144.22
Procent renhet 95%