missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,4-Dimethyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dimethyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-ol |
| CAS | 610289-35-5 |
| Molekylformel | C11H12N2O |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O/c1-8-10(12-13(2)11(8)14)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,14H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1c(O)n(C)nc1c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2,4-dimethyl-5-phenylpyrazol-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.23 |
| Formel vikt | 188.095 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?