Läs mer
1,4-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol |
| CAS | 656825-59-1 |
| Molekylformel | C6 H7 F3 N2 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,4-Dimethyl-5-hydroxy-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7F3N2O/c1-3-4(6(7,8)9)10-11(2)5(3)12/h12H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1c(O)n(C)nc1C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2,4-dimethyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.128 |
| Formel vikt | 180.051 |