Läs mer
1,4-Dimethylnaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dimethylnaphthalene |
| CAS | 571-58-4 |
| Molekylformel | C12 H12 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Naphthalene, 1,4-dimethyl- (8CI, 9CI, ACI), 1,4-Dimethylnaphthalene (ACI), NSC 61779 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12/c1-9-7-8-10(2)12-6-4-3-5-11(9)12/h3-8H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ccc(C)c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1,4-dimethylnaphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.22 |
| Formel vikt | 156.0939 |