Läs mer
(1,4-dimetylpiperazin-2-yl)metylamin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10803001
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10803001 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10149679 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10038319 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10803001 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC13813CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 131922-07-1
Molekylformel C7H17N3
Molekylvikt (g/mol) 143.234
InChI-nyckel DKFODFYKOIZTMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methanamine, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methylamine, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methyl amine, 1-1,4-dimethyl-2-piperazinyl methanamine, 1-1,4-dimethylpiperazin-2-yl methanamine
PubChem CID 10464433
IUPAC-namn (1,4-dimetylpiperazin-2-yl)metanamin
LEDER CN1CCN(C(C1)CN)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1, 4-dimethylpiperazin-2-yl)methylamine
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 143.23
Procent renhet 97%