Läs mer
1,4-dimetylpiperazin-2-karboxylsyradihydroklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10892611
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10892611 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10724482 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10526820 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10892611 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC13851CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1174064-55-1
Molekylformel C7H16Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 231.117
InChI-nyckel UPJQXMOMHHDOSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid,dihydrochloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid, chloride, chloride, 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid-hydrogen chloride 1/2
PubChem CID 45594293
IUPAC-namn 1,4-dimetylpiperazin-2-karboxylsyra;dihydroklorid
LEDER CN1CCN(C(C1)C(=O)O)C.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-dimethylpiperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 231.12
Procent renhet 95%