Läs mer
1,4-dimetylpiperazin, 98 %
Produktkod. 11445877
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445877 100 g 100g
11435877 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11445877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24419.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-58-1 | C6H14N2 | 114,192 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-58-1
Molekylformel C6H14N2
Molekylvikt (g/mol) 114.192
MDL-nummer MFCD00006156
InChI-nyckel RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dimethylpiperazine, lupetazine, piperazine, 1,4-dimethyl, texacat dmp, unii-tf146u602l, ccris 6690, 1,4-dimethyl-piperazine, 1,4-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydropyrazine, 1,4-dimethylpiperazin, pubchem8569
PubChem CID 7818
IUPAC-namn 1,4-dimetylpiperazin
LEDER CN1CCN(CC1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dimethylpiperazine
Smältpunkt -1°C
Densitet 0.844
pH 10
Kokpunkt 131°C to 132°C
Flampunkt 21°C (69°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.447
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 103022
Formel vikt 114.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.