Läs mer
1,4-Dimethylpyrrolidin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dimethylpyrrolidin-2-one |
| CAS | 2555-04-6 |
| Molekylformel | C6 H11 N O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1,4-Dimethyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-4-methyl-2-pyrrolidone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO/c1-5-3-6(8)7(2)4-5/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1CN(C)C(=O)C1 |
| IUPAC-namn | 1,4-dimethylpyrrolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 113.158 |
| Formel vikt | 113.084 |