Läs mer
1,4-dinitrobensen, 98+%
Produktkod. 11424270
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424270 100 g 100g
11404270 5 g 5g
11414270 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424270 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10293.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 100-25-4 | C6H4N2O4 | 168,108 g/mol
1,4-dinitrobensen används i en studie för att utvärdera joniseringsmekanismen och lösningsmedelseffekten genom ny fotojoniseringsmasspektrometri vid atmosfärstryck i negativ jonläge för analys av vissa föreningar. 1,4-dinitrobensen kan användas vid syntes av färgämnen och färgämnesmellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,4-dinitrobensen används i en studie för att utvärdera joniseringsmekanismen och lösningsmedelseffekten genom ny fotojoniseringsmasspektrometri vid atmosfäriskt tryck i negativ jonläge för analys av vissa föreningar. 1,4-dinitrobensen kan användas vid syntes av färgämnen och färgämnesmellanprodukter.
Löslighet
Lösligt i vatten. (0,8 g/L) vid °20 C.
Anmärkningar
Inkompatibel med baser, alkalimetaller, oxidationsmedel och salpetersyra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-25-4
Molekylformel C6H4N2O4
Molekylvikt (g/mol) 168.108
MDL-nummer MFCD00007314
InChI-nyckel FYFDQJRXFWGIBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dinitrobenzene, benzene, 1,4-dinitro, benzene, p-dinitro, dithane a-4, dinitrobenzene, p, dinitrobenzene, para, ccris 3092, 1,4-dinitro-benzene, 1,4-dinitrobenzene, analytical standard, para-dinitrobenzene
PubChem CID 7492
ChEBI CHEBI:51398
IUPAC-namn 1,4-dinitrobensen
LEDER C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dinitrobenzene
Smältpunkt 172 °C till 176 °C
Densitet 1.625
Kokpunkt 299 °C
Flampunkt 150 °C (302 °F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3443
Beilstein 1105828
Merck Index 14,3273
Löslighetsinformation Löslig i vatten. (0,8 g/L) vid 20 °C.
Formel vikt 168.11
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.