Läs mer
1,4-Dinitrobenzene, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 100-25-4 |
| Smältpunkt | 174°C |
| Kokpunkt | 299°C/1013 hPa |
| Molekylformel | 1,4-(NO2)2C6H4 |
| MDL-nummer | MFCD00007314 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,4-Dinitrobenzene, 1,4-Dinitrobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.11 |
| Kvalitet | Research |