Läs mer
1,4-Dinitrosopiperazine-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dinitrosopiperazine-d8 |
| CAS | 69340-07-4 |
| Molekylformel | C4 D8 N4 O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | N,N'-Dinitrosopiperazine-d8, NSC 339-d8, DNP-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N4O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(N=O)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-1,4-dinitroso-piperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.181 |
| Formel vikt | 152.1149 |