missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,4-Dinitrosopiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dinitrosopiperazine |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N4O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H2 |
| Formel vikt | 144.0647 |
| Procent renhet | >95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?