Läs mer
1,4-Dioxacyclododecane-5,12-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dioxacyclododecane-5,12-dione |
| CAS | 90073-95-3 |
| Molekylformel | C10 H16 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O4/c11-9-5-3-1-2-4-6-10(12)14-8-7-13-9/h1-8H2 |
| LEDER | O=C1CCCCCCC(=O)OCCO1 |
| IUPAC-namn | 1,4-dioxacyclododecane-5,12-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.232 |
| Formel vikt | 200.105 |