Läs mer
1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31020901
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31020901 100 g
31017174 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31020901 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD129697100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione
CAS 105-95-3
Molekylformel C15H26O4
MDL-nummer MFCD00046977
Kvantitet 100 g
LEDER O=C(CCCCCCCCCCC1)OCCOC1=O
Molekylvikt (g/mol) 270.36
Procent renhet 98%