missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,4-Dioxacyclotetradecane-5,14-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dioxacyclotetradecane-5,14-dione |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O4/c13-11-7-5-3-1-2-4-6-8-12(14)16-10-9-15-11/h1-10H2 |
| Formel vikt | 228.1362 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?