Läs mer
1,4-Dioxan-2-one, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dioxan-2-one |
| CAS | 3041-16-5 |
| Molekylformel | C4H6O3 |
| MDL-nummer | MFCD00215855 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | O=C1OCCOC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.09 |
| Procent renhet | 98% |