Läs mer
1,4-Dioxan-2-1, TRC
Produktkod. 30379978
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30379978 25 g
1 options
Produktkod. 30379978 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD48536025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dioxan-2-one
CAS 3041-16-5
Molekylformel C4H6O3
Kvantitet 25 g
Synonym (2-Hydroxyethoxy)acetic Acid delta-Lactone, p-Dioxan-2-one, 2-Oxo-1,4-dioxane, 2-p-Dioxanone, Dioxanone, NSC 60534, p-Dioxanone
InChI formel InChI=1S/C4H6O3/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H2
LEDER O=C1COCCO1
IUPAC-namn 1,4-dioxan-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 102.09
Formel vikt 102.0317