Läs mer
1,4-Dioxan-2-1, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dioxan-2-one |
| CAS | 3041-16-5 |
| Molekylformel | C4H6O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (2-Hydroxyethoxy)acetic Acid delta-Lactone, p-Dioxan-2-one, 2-Oxo-1,4-dioxane, 2-p-Dioxanone, Dioxanone, NSC 60534, p-Dioxanone |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O3/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H2 |
| LEDER | O=C1COCCO1 |
| IUPAC-namn | 1,4-dioxan-2-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.09 |
| Formel vikt | 102.0317 |