Läs mer
[1,4]Dioxan-2-ylmethyl-methyl-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [1,4]Dioxan-2-ylmethyl-methyl-amine |
| CAS | 264254-04-8 |
| Molekylformel | C6 H13 N O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-7-4-6-5-8-2-3-9-6/h6-7H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | CNCC1COCCO1 |
| IUPAC-namn | 1-(1,4-dioxan-2-yl)-N-methylmethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.173 |
| Formel vikt | 131.095 |