Läs mer
Riedel-de Haën 1,4-dioxan
Produktkod. 15925660
Change view
Kvantitet:
7 L
Förpackningsstorlek:
7 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15925660 7 L 7 L
1 options
Produktkod. 15925660 Leverantör Riedel-de Haën Leverantörsnummer 331477L
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
1,4-dioxan, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC).
  • ACS lösningsmedel för allmänt bruk.
  • Prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes.
  • Lämplig för mindre krävande applikationer som rutinmässig isokratisk HPLC.
  • Variationer och minskningsproblem som kan spåras till lösningsmedelskontamination.
  • Alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dioxane
pH 6 to 8 at 500 g/l (20°C)
Smältpunkt 12°C
CAS 123-91-1
Färg Färglös
CAS Max % ≤100.00%
Densitet 1.031 to 1.034 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 7 L
Flampunkt 22.5 %(V)
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje Puriss. p.a.
Molekylformel C4H8O2
Linjär formel C4H8O2
Ångtryck 36 hPa (20°C)
MDL-nummer MFCD00006571
Viskositet 1.27 mPa.s (20°C)
UN-nummer UN1165
Beilstein 102551
Synonym Diethylene oxide, Dioxane
Kokpunkt 100°C to 102°C (1.013 hPa)
InChI-nyckel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1COCCO1
IUPAC-namn 1,4-dioxan
Molekylvikt (g/mol) 88.11
Procent renhet ≥99.50%
Kvalitet ACS