Läs mer
1,4-Dioxane-13C4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dioxane-13C4 |
| CAS | 1228182-37-3 |
| Molekylformel | 13C4H8O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | p-Dioxane-13C4 (8CI), 1,4-Diethylene-13C4 Dioxide, 1,4-Dioxacyclohexane-13C4, 1,4-Dioxan-13C4, Tetrahydro-1,4-dioxin-13C4, Diethylene Dioxide-13C, Diethylene Ether-13C, Diethylene Oxide-13C, Dioxan-13C, Dioxane-13C, Dioxyethylene-13C Ether, NE 220-13C, NSC 8728-13C, p-Dioxan-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1 |
| LEDER | [13CH2]1O[13CH2][13CH2]O[13CH2]1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 92.08 |