Läs mer
1,4-dioxan-2,3-diol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11916211 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11916211 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 11916211 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438370050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 4845-50-5 | C4H8O4 | 120,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Dioxane-2, 3-diol
Smältpunkt 92 °C till 94 °C
CAS 4845-50-5
CAS Min % 97.5
Färg Vitt
CAS Max % 100.0
Kvantitet 5 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Pulver eller kristallint pulver
Analysprocentintervall 98%
Molekylformel C4H8O4
MDL-nummer MFCD00006572
Synonym 2,3-dihydroxy-1,4-dioxane, p-dioxane-2,3-diol, 2,3-dihydroxy-1,4-dioxan, dioxanediol, 1,3-diol, 1,4dioxane-2,3-diol, acmc-1al8g, dsstox_cid_18824, dsstox_rid_79404, dsstox_gsid_38824
InChI-nyckel YLVACWCCJCZITJ-UHFFFAOYNA-N
LEDER OC1OCCOC1O
IUPAC-namn 1,4-dioxan-2,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 120.10
PubChem CID 96170
Formel vikt 120.11
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Dioxane-2,3-diol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.