Läs mer
1,4-Dioxane-2,3-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dioxane-2,3-diol |
| CAS | 4845-50-5 |
| Molekylformel | C4H8O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | NSC 57544, 2,3-Dihydroxy-1,4-dioxane, p-Dioxane-2,3-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O4/c5-3-4(6)8-2-1-7-3/h3-6H,1-2H2 |
| LEDER | OC1OCCOC1O |
| IUPAC-namn | 1,4-dioxane-2,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.1 |
| Formel vikt | 120.0423 |