Läs mer
1,4-dioxan-2,5-dion, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10223612
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10223612 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10101132 50 g Bärnstensfärgad glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10223612 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01616EA
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 502-97-6
Molekylformel C4H4O4
Molekylvikt (g/mol) 116.07
MDL-nummer MFCD00081108
InChI-nyckel RKDVKSZUMVYZHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycolide, glycollide, unii-yrz676pgu6, p-dioxane-2,5-dione, yrz676pgu6, acmc-1aybf, 1,4-dioxan-2,5-dione, 2,5-dioxo-1,4-dioxane, p-dioxane-2,5-dione 8ci
PubChem CID 65432
IUPAC-namn 1,4-dioxan-2,5-dion
LEDER O=C1COC(=O)CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Dioxane-2, 5-dione
CAS Min % 97.0
Kvantitet 10 g
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Analysprocentintervall 97%
Formel vikt 116.07
Procent renhet 97%