Läs mer
1,4-Dioxan-2,5-dion, TRC
Produktkod. 30386122
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30386122 100 mg
30373821 5 g
30383258 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30386122 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD485883100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 502-97-6
Molekylformel C4H4O4
Molekylvikt (g/mol) 116.07
Synonym Glycolide S, Glycollide, Glycolide
LEDER O=C1COC(=O)CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dioxane-2,5-dione
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4H4O4/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h1-2H2
Formel vikt 116.011