Läs mer
1,4-Dioxan, 99,5%, Extra Dry över molekylärt sikt, stabiliserat, AcroSeal™
Produktkod. 10352702 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10352702 1 L AcroSeal™ Glasflaska 1 L
10762393 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
11386515 2.5 L AcroSeal™ Glasflaska 2.5 L
10388533 2.5 L AcroSeal™ Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10352702 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 364340010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1915.00 SEK
    1578.65 SEK / 1 L
    Save 336.35 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
1, 4-Dioxan, 99,5 %, C4H8O2, CAS-nummer-123-91-1, dietylendioxid, 1,4-dioxacyklohexan, 1,4-dietylendioxid, dioxan, dioxan, di-etylenoxid, dietyleneter, tetrahydro-p-dioxin, p-dioxan, dioxan, 1L, 0,002 % max., 19, 3, 101,0 grader. C, 100.0, 99.4, CHEBI:47032, Gul till brun | CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88,106 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-91-1
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.106
MDL-nummer MFCD00006571
InChI-nyckel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-namn 1,4-dioxan
LEDER C1COCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Dioxane
Smältpunkt 12,0 °C
Namnnotering Över molekylsikt
CAS Min % 99.4
Färg Gul till brun
CAS Max % 100.0
Densitet 1.0340g/mL, 1.034
Kvantitet 1 L
Flampunkt 12 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,4205 till 1,4220
Analysprocentintervall 99.5%
Viskositet 1,32 mPa (20 °C)
UN-nummer 1165
Vatten 0,005 % Max.
Beilstein 19, 3
Fieser 01,333
Merck Index 15, 3328
Kokpunkt 101,0 °C
Formel vikt 88.11
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Extra torr över molekylsikt
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Dioxane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.