Läs mer
1,4-Dioxan, 99+%, ACS-reagens, stabiliserat, uppfyller kraven för Reag.Ph.Eur.
Produktkod. 10687561 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
EcoSafPak™ Glasflaska
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10687561 500 mL EcoSafPak™ Glasflaska 500ml
10531734 1 L Glasflaska 1 L
10310354 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15189273 10 L Plasttrumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10687561 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 408825000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 SEK
    1023.77 SEK / 500ml
    Save 31.23 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88,106 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-91-1
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.106
MDL-nummer MFCD00006571
InChI-nyckel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-namn 1,4-dioxan
LEDER C1COCCO1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 1, 4-Dioxane
Smältpunkt 12,0 °C
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Densitet 1.0340g/mL, 1.034
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 12 °C
Förpackning EcoSafPak™ Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,4205 till 1,4220
Rester efter avdunstning 0,005% max.
Analysprocentintervall 99+%
Titrerbar syra 0,0016 meq/g max.
Viskositet 1,32 mPa (20 °C)
Vatten 0,05 % max. (Koulometriskt)
Beilstein 19, 3
Fieser 01,333
Merck Index 15, 3328
Kokpunkt 101,0 °C
Formel vikt 88.11
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxane
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Sicherheitshinweis
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dioxane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.