Läs mer
1,4-Dioxane, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Produktkod. 15697800 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
10 L
20 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
20 L
500ml
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15697800 6 x 1 L Glass Bottle Paket med 6
15687800 500 mL Glass Bottle 500ml
15667800 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
15657800 10 L Stainless Steel Can 10 L
15677800 20 L Stainless Steel Can 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15697800 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer D2018636X1L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-91-1
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.106
MDL-nummer MFCD00006571
InChI-nyckel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-namn 1,4-dioxane
LEDER C1COCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dioxane
pH 6 to 8 (at 500.00g/L 20°C)
Smältpunkt 12°C
Färg Colorless
Densitet 1.034g/mL at 25°C
Kvantitet 6 x 1 L
Explosionsgräns 0.22
Flampunkt 12°C (53.6°F)
Tändpunkt 356°F
Odör Aromatic
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Ångtryck 27mmHg (20°C), 40mmHg (25°C)
UN-nummer UN1165
Beilstein 102551
Kokpunkt 100°C to 102°C (1013 hPa)
Löslighetsinformation Fully miscible in water
Formel vikt 88.11g/mol
Procent renhet ≥99%