Läs mer
1,4-Dioxan, 99+%, stick. med ca 5-10 ppm BHT
Produktkod. 11432257
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11432257 500 g 500g
11442257 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11432257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14188.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88,106 g/mol
1,4-dioxan används som stabilisator för 1,1,1-trikloretan och klorerade lösningsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för cellulosaacetat, etylcellulosa, bensylcellulosa, hartser, oljor, vaxer, färgämnen, andra organiska och oorganiska föreningar. Det fungerar som ett substitut för tetrahydrofuran på grund av dess högre kokpunkt och lägre toxicitet. Vidare används den som en intern standard för proton-NMR-spektroskopi i deuteriumoxid. Det spelar en viktig roll vid vätskescintillationsräkning i biologiska procedurer och som ett vät- och dispergeringsmedel vid textilbearbetning. Det är involverat i beredningen av dimetylmagnesium genom att reagera med metylmagnesiumbromid och i beredningen av histologiska snitt för mikroskopisk undersökning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1,4-dioxan används som stabilisator för 1,1,1-trikloretan och klorerade lösningsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för cellulosaacetat, etylcellulosa, bensylcellulosa, hartser, oljor, vaxer, färgämnen, andra organiska och oorganiska föreningar. Det fungerar som ett substitut för tetrahydrofuran på grund av dess högre kokpunkt och lägre toxicitet. Vidare används den som en intern standard för proton-NMR-spektroskopi i deuteriumoxid. Det spelar en viktig roll vid vätskescintillationsräkning i biologiska procedurer och som ett vät- och dispergeringsmedel vid textilbearbetning. Det är involverat i beredningen av dimetylmagnesium genom att reagera med metylmagnesiumbromid och i beredningen av histologiska snitt för mikroskopisk undersökning.
Löslighet Blandbar med
vatten, organiska lösningsmedel, aromatiska kolväten och oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syre, oxidationsmedel, halogener, reduktionsmedel, perklorater och trimetylaluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-91-1
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.106
MDL-nummer MFCD00006571
InChI-nyckel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-namn 1,4-dioxan
LEDER C1COCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dioxane
Smältpunkt 11.8°C
Namnnotering stabilized with ≈5 to 10ppm BHT
Densitet 1.034
Kvantitet 500 g
Odör Ether-like
Brytningsindex 1.422
UN-nummer UN1165
Beilstein 102551
Merck Index 14,3300
Kokpunkt 100°C to 102°C
Löslighetsinformation Miscible with water,organic solvents,aromatic hydrocarbons and oils.
Formel vikt 88.11
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Dioxane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-dioxane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.