Läs mer
1,4-Dioxan, ACS, 99+%, stab. med 1-3 ppm BHT
Produktkod. 11353498
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
4 x 500 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
2000ml
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11353498 1 L 1 L
11400221 500 mL 500ml
11410221 4 x 500 mL 2000ml
11363498 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11353498 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039118.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1565.00 SEK
    1308.65 SEK / 1 L
    Save 256.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88,106 g/mol
1,4-dioxan används som stabilisator för 1,1,1-trikloretan och klorerade lösningsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för cellulosaacetat, etylcellulosa, bensylcellulosa, hartser, oljor, vaxer, färgämnen, andra organiska och oorganiska föreningar. Det fungerar som ett substitut för tetrahydrofuran på grund av dess högre kokpunkt och lägre toxicitet. Dessutom används den som en intern standard för proton-NMR-spektroskopi i deuteriumoxid. Det spelar en viktig roll vid vätskescintillationsräkning i biologiska procedurer och som ett vät- och dispergeringsmedel vid textilbearbetning. Det är involverat i framställningen av dimetylmagnesium genom att reagera med metylmagnesiumbromid och i framställningen av histologiska snitt för mikroskopisk undersökning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-91-1
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.106
MDL-nummer MFCD00006571
InChI-nyckel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-namn 1,4-dioxan
LEDER C1COCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Dioxane
Smältpunkt 11,8 °C
Namnnotering För analys ACS
Färg Färglös
Utseende Färglös vätska
Densitet 1,034 g/cm3 vid 20 °C
Kvantitet 1 L
Flampunkt 12 °C (54 °F)
Tändpunkt 375 °C (707 °F)
Odör Eterlikt
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.422
Analysprocentintervall >99%
Ångtryck 41 hPa (31 mm Hg) vid 20 °C
Beilstein 102551
Kokpunkt 100 °C till 102 °C
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, organiska lösningsmedel, aromatiska kolväten och oljor.
Formel vikt 88.11
Kvalitet ACS
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1, 4-Dioxane
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.