Läs mer
1,4-dioxan, ACS-reagens, Honeywell™
Produktkod. 15645070
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15645070 2.5 L 2.5 L
1 options
Produktkod. 15645070 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 3604812.5L
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dioxane
CAS 123-91-1
Densitet 1.034g/mL at 25°C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 0.22
Flampunkt 12°C (53.6°F)
Tändpunkt 356°F
Molekylformel C4H8O2
Ångtryck 27 mmHg (20°C), 40 mmHg (25°C)
MDL-nummer MFCD00006571
UN-nummer UN1165
Beilstein 102551
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
InChI-nyckel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1COCCO1
IUPAC-namn 1,4-dioxan
Molekylvikt (g/mol) 88.106
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Formel vikt 88.11g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Dioxane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.