Läs mer
1,4-Dioxan, vattenlös, 99,8 %, stab. med 1-3 ppm BHT, förpackat under argon i återförslutningsbara AcroSeal™ flaskor
Beskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 11,8 °C |
| CAS | 123-91-1 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Molekylformel | C{4}H{8}O{2} |
| Kokpunkt | 100 °C till 102 °C |
| Procent renhet | 99.8% |