Läs mer
1,4-dioxan, vattenfri, 99,8 %, stabb. med 1-3 ppm BHT, förpackad under argon i återförslutningsbar AcroSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16388207
Kvantitet:
100 mL
1 L
4 x 1 L
Produktkod. 16388207
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047305.M1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 123-91-1 | C{4}H{8}O{2}
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 11.8°C
CAS 123-91-1
Kokpunkt 100°C to 102°C
Kvantitet 4 x 1 L
Molekylformel C{4}H{8}O{2}
Procent renhet 99.8%