Läs mer
1,4-Dioxan, vattenlös, 99,8 %, stab. med 1-3 ppm BHT, förpackat under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
Produktkod. 11320478
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11320478 4 x 1 L 4 L
11340478 100 mL 100ml
11330478 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11320478 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043821.M1
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88,106 g/mol
1,4-dioxan används som stabilisator för 1,1,1-trikloretan och klorerade lösningsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för cellulosaacetat, etylcellulosa, bensylcellulosa, hartser, oljor, vaxer, färgämnen, andra organiska och oorganiska föreningar. Det fungerar som ett substitut för tetrahydrofuran på grund av dess högre kokpunkt och lägre toxicitet. Vidare används den som en intern standard för proton-NMR-spektroskopi i deuteriumoxid. Det spelar en viktig roll vid vätskescintillationsräkning i biologiska procedurer och som ett vät- och dispergeringsmedel vid textilbearbetning. Det är involverat i beredningen av dimetylmagnesium genom att reagera med metylmagnesiumbromid och i beredningen av histologiska snitt för mikroskopisk undersökning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-91-1
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.106
MDL-nummer MFCD00006571
InChI-nyckel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-namn 1,4-dioxan
LEDER C1COCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Dioxane, anhydrous
Smältpunkt 11,8 °C
Färg Färglös
Utseende Färglös vätska
Densitet 1.034
Kvantitet 4 x 1 L
Flampunkt 12 °C (54 °F)
Tändpunkt 375 °C (707 °F)
Odör Eterlikt
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.422
Analysprocentintervall 99.8%
Ångtryck 41 hPa (31 mm Hg) vid 20 °C
UN-nummer 1165
Beilstein 102551
Kokpunkt 100 °C till 102 °C
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, de flesta organiska lösningsmedel, aromatiska kolväten och oljor.
Formel vikt 88.11
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1, 4-Dioxane, anhydrous
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Dioxane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Dioxane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.