Läs mer
1,4-dioxan, certifierad AR för analys, stabiliserad med BHT, Fisher Chemical™
Produktkod. 10080120 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10080120 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
11413733 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
10141470 1 L Bärnstensfärgad glasflaska -
10000712 1 L Plastbelagd glasflaska 1 L
10651711 25 L Metallburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10080120 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/4550/PB17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4291.24 SEK
    3394.02 SEK / 2.5 L
    Save 897.22 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 123-91-1 | Molecular Formula: C4H8O2 | Molecular Weight: 88.106 g/mol
1,4-dioxan, certifierad AR för analys, stabiliserad med BHT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-91-1
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.106
MDL-nummer 6571
InChI-nyckel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-namn 1,4-dioxan
LEDER C1COCCO1
Specifikationer
pH 6 till 8
Smältpunkt 12 °C
Färg Färglös
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 41 mbar vid 20 °C
Viskositet 1,32 mPaS vid 20 °C
Kokpunkt 101 °C
Formel vikt 88,11 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Dioxane RPE
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.