Läs mer
1,4-dioxan, CHROMASOLV™ Plus, för HPLC,≥ 99,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15654550
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Glasflaska med smal mun
Glass Bottle
Narrow Mouth Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15654550 2.5 L Glasflaska med smal mun 2.5 L
15634550 100 mL Glass Bottle 100ml
15674550 500 mL Narrow Mouth Glass Bottle 500ml
15644550 1 L Glass Bottle 1 L
15684550 6 x 1 L Glass Bottle Paket med 6
15664550 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15654550 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 348572.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CHROMASOLV™ Plus, för HPLC,≥ 99,5 %
  • För HPLC, spektrofotometri och miljöanalys
  • Testad för HPLC-lämplighet via gradientanalys och UV-VIS spektroskopi
  • Låg UV-föroreningsprofil
  • Låg föroreningsgradient LC-baslinje
  • Mycket låga nivåer av icke-flyktiga föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-91-1
Molekylformel C4H8O2
MDL-nummer MFCD00006571
InChI-nyckel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-namn 1,4-dioxan
LEDER C1COCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dioxane
Smältpunkt 10°C to 12°C (literature)
Namnnotering CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.5%
Abs. max. 0.01 at 295 nm, max. 0.10 at 270 nm, max. 0.20 at 250 nm, max. 0.50 at 235 nm, max. 0.70 at 220 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 300 nm
CAS Max % 100.0000%
Densitet 1.034 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt 11°C
Förpackning Glasflaska med smal mun
Linjär formel C4H8O2
UN-nummer UN1165
Beilstein 102551
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
Kokpunkt 100°C to 102°C
Molekylvikt (g/mol) 88.106
Formel vikt 88.11
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Dioxane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-dioxane