Läs mer
1,4-dioxan, CHROMASOLV™ Plus, för HPLC,≥ 99,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Beskrivning
- För HPLC, spektrofotometri och miljöanalys
- Testad för HPLC-lämplighet via gradientanalys och UV-VIS spektroskopi
- Låg UV-föroreningsprofil
- Låg föroreningsgradient LC-baslinje
- Mycket låga nivåer av icke-flyktiga föroreningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dioxane |
| Smältpunkt | 10°C to 12°C (literature) |
| Namnnotering | CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.5% |
| Abs. | max. 0.01 at 295 nm, max. 0.10 at 270 nm, max. 0.20 at 250 nm, max. 0.50 at 235 nm, max. 0.70 at 220 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 300 nm |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Densitet | 1.034 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Kvantitet | 4 x 2.5 L |
| Flampunkt | 11°C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | C4H8O2 |
| Visa mer |