Läs mer
1,4-dioxan-d{8}, 99 % (isotop), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15421457
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15421457 1 g 1g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15421457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036516.03
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 17647-74-4 | C4H8O2 | 96.155 g/mol
1,4-Dioxane-d{8} används som lösningsmedel i kärnmagnetisk resonans (NMR) spektroskopi och fungerar som en stabilisator för 1,1,1-trikloretan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dioxane-d8
Fysisk form Vätska
Namnnotering Isotopic
Densitet 1.13 g/mL
Känslighet Hygroskopisk
Kvantitet 1 g
CAS 17647-74-4
Smältpunkt 12°C
Kokpunkt 101°C
Molekylformel C4H8O2
MDL-nummer MFCD00044239
UN-nummer UN1165
Synonym 1,4-dioxane-d8, 2h8-1,4-dioxane, 1,4-dioxane-d8, 99 atom % d, 2 h?-1,4-dioxane, 1,4-dioxane-2lh8, 1,4-dioxane d8, 1,4-dioxane-d8, ≥99 atom % d, 1,4-dioxane-d isotopic 1g, 1,4-dioxane-d8 >99.0 atom % d, 1 4-dioxane-d8 99 atom % d
Löslighetsinformation Miscible with water.
InChI-nyckel RYHBNJHYFVUHQT-SVYQBANQSA-N
LEDER C1COCCO1
IUPAC-namn 2,2,3,3,5,5,6,6-oktadeuterio-1,4-dioxan
Molekylvikt (g/mol) 96.155
PubChem CID 87209
Formel vikt 96.16
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.