missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,4-Dioxane D8 10000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30318896
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30318896 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30318896 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010386ME

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,4-Dioxane D8
CAS 17647-74-4
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylformel C4 2H8 O2
Kvantitet 1 mL
Synonym p-Dioxane-d8 (8CI), 1,4-Dioxane-d8, Octadeutero-p-dioxane, Octadeuterodioxane, Perdeuterio p-dioxane, p-Dioxane-2,2,3,3,5,5,6,6-d8
InChI formel InChI=1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
LEDER [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC1([2H])[2H]
IUPAC-namn 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-1,4-dioxane
Molekylvikt (g/mol) 96.15
Formel vikt 96.1026 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.