Learn More
1,4-dioxan, extra ren, SLR, stabiliserad med BHT, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical ProductsSpecifications
Specifications
| pH | 6 till 8 |
| Smältpunkt | 12 °C |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 5 L |
| Förpackning | Metallburk |
| Fysisk form | Vätska |
| Ångtryck | 41 mbar vid 20 °C |
| Viskositet | 1,32 mPaS vid 20 °C |
| Kokpunkt | 101 °C |
| Formel vikt | 88,11 g/mol |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1,4-Dioxane RPE
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.