Läs mer
1,4-dioxan, Honeywell™
Produktkod. 15684710
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15684710 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15684710 Leverantör Honeywell-Burdick and Jackson Leverantörsnummer 349441L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, torkad,≥ 99,5 % (GC),≤ 0,005% vatten
  • Honeywell Burdick & Jackson™ (B &J) utvecklade de första högrena lösningsmedlen för mer än 50 år sedan
  • När nya tillämpningar och tekniker dyker upp, Burdick & Jackson fortsätter att utveckla produkter för att möta de mest krävande kraven på laboratorier och läkemedelsproduktion
  • Våra förpackningslösningar, från labbskala till produktion, ger våra kunder mervärde, ökad effektivitet och ökad säkerhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dioxane
CAS 123-91-1
Densitet 1.034g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.22
Flampunkt 12°C (53.6°F)
Tändpunkt 356°F
Molekylformel C4H8O2
Ångtryck 27 mmHg (20°C), 40 mmHg (25°C)
MDL-nummer MFCD00006571
UN-nummer UN1165
Beilstein 102551
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
InChI-nyckel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1COCCO1
IUPAC-namn 1,4-dioxan
Molekylvikt (g/mol) 88.106
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Formel vikt 88.11g/mol
Procent renhet ≥99.5% (GC)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Dioxane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-dioxane