Läs mer
1,4-dioxan, puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur. reag. ISO,≥ 99,5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Produktkod. 15673910
Change view
Kvantitet:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15673910 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
15683910 6 x 1 L Glass Bottle Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15673910 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 331474X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC)
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-91-1
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.106
MDL-nummer MFCD00006571
InChI-nyckel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-namn 1,4-dioxan
LEDER C1COCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dioxane
pH 6 to 8 (at 500g/L 20°C)
Smältpunkt 10°C to 12°C
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Färg Färglös
Densitet 1.034g/mL at 25°C
Kvantitet 4 x 2.5 L
Explosionsgräns 0.22
Flampunkt 12°C (53.6°F)
Tändpunkt 356°F
Odör Aromatic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 40mmHg (25°C), 27mmHg (20°C)
UN-nummer UN1165
Beilstein 102551
Kokpunkt 100°C to 102°C
Formel vikt 88.11g/mol
Procent renhet ≥99.5% (GC)
Kvalitet ACS/puriss. pa