Läs mer
1,4-Dioxan, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, Solstice
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Dioxane |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Densitet | 1,034 g/ml vid 25 °C |
| Kvantitet | 1 L |
| Explosionsgräns | 0.22 |
| Flampunkt | 12 °C (53,6 °F) |
| Tändpunkt | 356 °F |
| Ångtryck | 40 mmHg (25 °C), 27 mmHg (20 °C) |
| UN-nummer | 1165 |
| Beilstein | 102551 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 1,4-dioxane
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,4-dioxane
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?