Läs mer
1,4-Dioxan, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, Solstice
Produktkod. 15663910
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
210 kg
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
210kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15663910 210 kg 210kg
15643910 1 L 1 L
15653910 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15663910 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 33147210KG
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 123-91-1
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.106
MDL-nummer MFCD00006571
InChI-nyckel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-namn 1,4-dioxan
LEDER C1COCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Dioxane
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densitet 1,034 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 210 kg
Explosionsgräns 0.22
Flampunkt 12 °C (53,6 °F)
Tändpunkt 356 °F
Ångtryck 40 mmHg (25 °C), 27 mmHg (20 °C)
UN-nummer 1165
Beilstein 102551
Formel vikt 88,11 g/mol
Procent renhet ≥99,5 % (GC)
Kvalitet ACS/puriss. pa