Läs mer
1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-ylamin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10506144
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10506144 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10235854 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10506144 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08523CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 97096-16-7
Molekylformel C8H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 157.21
MDL-nummer MFCD04114556
InChI-nyckel KDAFVGCPLFJMHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-ylamine, 8-amino-1,4-dioxaspiro 4,5 decane, 1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-ylamine, 1,4-dioxaspiro 4.5 decane-8-amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-yl amine, 1,4-dioxa-spiro 4.5 dec-8-yl-amine
PubChem CID 14634315
IUPAC-namn 1,4-dioxaspiro[4.5]dekan-8-amin
LEDER NC1CCC2(CC1)OCCO2
Specifications
Kemiskt namn eller material 1, 4-dioxaspiro[4.5]dec-8-ylamine
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 157.21
Procent renhet 97%