Läs mer
1,4-dioxaspiro[4.5]dekan-8-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10287543 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10287543 5 g Glasflaska 5g
10062292 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10287543 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 241010050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 22428-87-1 | C8H14O3 | 158.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22428-87-1
Molekylformel C8H14O3
Molekylvikt (g/mol) 158.20
MDL-nummer MFCD00067003
InChI-nyckel HKQTYQDNCKMNHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-ol, 1,4-dioxa-spiro 4.5 decan-8-ol, 4-hydroxycyclohexanone ethylene acetal, 4-hydroxycyclohexanone monoethylene ketal, 8-hydroxy-1,4-dioxaspiro 4.5 decane, pubchem20110, acmc-1chv5, 4,4-ethylenedioxycyclohexanol
PubChem CID 567352
IUPAC-namn 1,4-dioxaspiro[4.5]dekan-8-ol
LEDER OC1CCC2(CC1)OCCO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4850 to 1.487
Kvantitet 5 g
Formel vikt 158.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.