Läs mer
1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-one, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1, 4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 156.18 |